Stampa…
Pipette graduate, Tipo 3, classe B, scolamento totale
Fornitore: HIRSCHMANN
1000129 1000133 1000135 1000140 1000141 1000142 1000153 1000154 1000160 1000165 1000170 1000175
612-1067EA 6.2 EUR
612-1067 612-1068 612-1069 612-3400 612-1070 612-1095 612-1096 612-1097 612-1098 612-1075 612-1076 612-3401
Pipette graduate, Tipo 3, classe B, scolamento totale
Pipette Pipette graduate
AR-Glas®
  • Calibrate per scolamento 'Ex'
  • Linee di graduazione fini, graduazione di colore ambrato fino alla punta, con zero in alto
  • Da 5 ml in poi, con stoppino di cotone all'estremità superiore
DIN EN ISO 835
Lunghezza: 360 mm ±5 mm tranne per le pipette da 25 ml e 50 : 450 mm ±5 mm
Certificazioni: DIN EN ISO 835