Stampa…
Pipette graduate, SILBERBRAND ETERNA, Tipo 3, classe B, scolamento totale
Fornitore: Brand
27070 27072 27073 27075 27076 27077 27078 27079
612-1145EA 6.7 EUR
612-1145 612-1148 612-1149 612-1152 612-1153 612-1154 612-1155 612-1156
Pipette graduate, SILBERBRAND ETERNA, Tipo 3, classe B, scolamento totale
Pipette Pipette graduate
AR-Glas®.
  • Calibrazione per scolamento (TD, Ex)
  • Graduazioni e scritte in ETERNA color ambra
  • Le pipette contrassegnate con (*) sono adatte per l'inserimento di tamponi di cotone
DIN EN ISO 835
Lunghezza: 360 ±10 mm tranne le pipette da 25 ml: 450 ±10 mm.
Certificazioni: DIN EN ISO 835.