Stampa…
Pipette graduate, BLAUBRAND®, Tipo 3, classe AS, scolamento totale
Fornitore: Brand
27306 27309 27705 27706 27707 27709 27710 27711 27712 27714 27715 27716 27708 27713
612-1106EA 11 EUR
612-1106 612-1110 612-1104 612-1105 612-1107 612-1109 612-1111 612-1112 612-1113 612-1115 612-1116 612-1117 612-1108 612-1114
Pipette graduate, BLAUBRAND®, Tipo 3, classe AS, scolamento totale
Pipette Pipette graduate
AR-Glas®.
  • Calibrazione per scolamento (TD, Ex); Tipo 3: valore zero in alto
  • Graduazioni e scritte in smalto blu a contrasto
  • Tempo di attesa di 5 secondi
  • Compl. di certificato di lotto
  • Su richiesta è disponibile anche con certificato individuale, certificato USP individuale o certificato di calibrazione DAkkS
DIN EN ISO 835
Lunghezza: 360 ±10 mm tranne le pipette da 25 e 50 ml: 450 ±10 mm
Certificazioni: DIN EN ISO 835. Marcatura DE-M.
Attenzione: * Con tampone di cotone sull'estremità superiore
** Senza certificazione di conformità