Stampa…
Pipette graduate, classe AS, scolamento parziale
Fornitore: HIRSCHMANN
1100229 1100233 1100240 1100241 1100242 1100253 1100260 1100270
612-2766EA 9.5 EUR
612-2766 612-2767 612-2768 612-2769 612-2770 612-2771 612-2772 612-2773
Pipette graduate, classe AS, scolamento parziale
Pipette Pipette graduate
In vetro.
  • Calibrate per scolamento (Ex), certificato di conformità con identificazione del lotto
  • Anelli di taratura e scritte di colore ambra, non graduate fino alla punta
  • Da 5 ml con estremità superiore munita di tampone in cotone
DIN 12 697
Lunghezza: 360 ±5 mm, eccetto pipette da 25 ml: 450 ±5 mm
Certificazioni: DIN EN ISO 835. Conformity certified (DE-M marking).