Stampa…
Pipette graduate, classe AS, Schellbach
Fornitore: HIRSCHMANN
1110129 1110133 1110141 1110153 1110154 1110160 1110165 1110170
612-1054EA 11 EUR
612-1054 612-1055 612-1056 612-1057 612-1058 612-1059 612-1060 612-1009
Pipette graduate, classe AS, Schellbach
Pipette Pipette graduate
AR-Glas®.
  • Calibrate per scolamento (Ex), certificato di conformità con identificazione del lotto
  • Anelli di taratura e scritte di colore blu, graduate fino alla punta, con striscia Schellbach
  • Da 5 ml con estremità superiore munita di stoppino di cotone
DIN 12 697
Lunghezza: 360 mm ±5 mm tranne per le pipette da 25 ml: 450 mm ±5 mm.
Certificazioni: DIN EN ISO 835. Conformity certified (DE-M marking).