Stampa…
Pipette graduate, Tipo 3, classe B, scolamento totale
Fornitore: HIRSCHMANN
1030133 1030141
612-1022EA 6.5 EUR
612-1022 612-1024
Pipette graduate, Tipo 3, classe B, scolamento totale
Pipette Pipette graduate
AR-Glas®
  • Calibrate per scolamento 'Ex', linee di graduazione fini
  • Anelli di taratura e scritte ambrate, con zero in alto, graduate fino alla punta
  • Munito di collo per il tampone in cotone
DIN EN ISO 835
Lunghezza: 360 mm ±5 mm
Certificazioni: DIN EN ISO 835