Stampa…
Pipette con bulbo, BLAUBRAND®, 2 indicatori, classe AS
Fornitore: Brand
29721 29722 29723 29725 29727 29732 29733 29734 29735 29738
612-2726EA 11.2 EUR
612-2726 612-2727 612-2728 612-2729 612-2730 612-2731 612-4759 612-2732 612-2733 612-2734
Pipette con bulbo, BLAUBRAND®, 2 indicatori, classe AS
Pipette Pipette a bulbo
AR-Glas®.
  • Calibrazione per scolamento (TD, Ex)
  • Graduazioni e scritte in smalto blu a contrasto
  • Con certificato di lotto
DIN EN ISO 648
Certificazioni: DIN EN ISO 648; marcatura DE-M