Stampa…
Pipette a bulbo, due tacche, classe AS
Fornitore: HIRSCHMANN
1340229 1340233 1340240 1340248 1340255 1340260 1340264 1340265 1340270 1340275 1340280
612-4874EA 10.3 EUR
612-4874 612-2783 612-2784 612-2785 612-2786 612-2787 612-2788 612-2789 612-2790 612-2791 612-2792
Pipette a bulbo, due tacche, classe AS
Pipette Pipette a bulbo
AR-Glas®
  • Calibrate per scolamento (Ex)
  • Tacca di taratura e iscrizioni color ambra a contrasto elevato
  • Certificato di conformità e certificato di lotto specifico disponibile su Internet (www.hirschmannlab.de)
DIN 12691
Certificazioni: DIN EN ISO 648; Marcatura DE-M