Stampa…
Pipette con bulbo, BLAUBRAND®, 1 indicatore, classe AS
Fornitore: Brand
29701 29702 29703 29704 29705 29706 29707 29708 29709 29710 29711 29712 29713 29714 29715 29716 29717 29718 29719
612-1201EA 9.4 EUR
612-1201 612-1202 612-1203 612-1204 612-1205 612-1206 612-1207 612-1208 612-1209 612-1210 612-1211 612-1212 612-1213 612-1214 612-1215 612-1216 612-1217 612-1218 612-1219
Pipette con bulbo, BLAUBRAND®, 1 indicatore, classe AS
Pipette Pipette a bulbo
AR-Glas®.
  • Calibrazione per scolamento (TD, Ex)
  • Anello di taratura e iscrizioni in smalto blu
  • Tempo di attesa di 5 secondi
  • Con certificato di lotto
  • Su richiesta è disponibile anche con certificato individuale o certificato di calibrazione DAkkS
  • Disponibile anche nella versione USP separata
DIN EN ISO 648
Certificazioni: DIN EN ISO 648; marcatura DE-M.