Stampa…
VWR®, manicotti per giunti smerigliati standard
Fornitore: VWR Collection
201-0027EA 19.7 EUR
201-0027 201-0028 201-0025 201-0026 201-0029 201-0030 201-0031 201-0032 201-0033 201-0034 201-0035
VWR®, manicotti per giunti smerigliati standard
Manicotti e connettori per giunti NS Manicotti per giunti
In PTFE, spessore 0,05 mm.
  • Ottima resistenza chimica
  • A tenuta di gas, liquidi e vuoto (fino a 0,1 mbar)
  • Resistente a temperature da −200 a +280 °C
For fitting onto standard ground cones. Easily detachable and suitable for repeated use. Joint grease is not needed.