Stampa…
Carrello a doppio secchio, Slim T™
Fornitore: MICRONOVA
C-7 C-7WH
129-0063EA 2220 EUR
129-0063 141-0999
Carrello a doppio secchio, Slim T™
Spazzoloni
Semplice ma efficace sistema a due secchi con telaio in acciaio inossidabile e due secchi da 22,7 l in PP.
  • L'intero sistema, compresi i secchi, è autoclavabile
  • I secchi di 483 mm di larghezza sono idonei per vari tipi di scopa a frange
  • Eccellente facilità di manovra con ruote orientabili a 360°
  • Manico in acciaio inossidabile Slim T™ Wringer, disponibile su richiesta, per strizzare le scope a frange SlimLine™, T-Mop™ e altre scope a frange piatte