Stampa…
Spazzoloni, PolyGen™
Fornitore: MICRONOVA
PG9-12 PG9-12IR
129-0167EA 112 EUR
129-0167 129-0520
Spazzoloni, PolyGen™
Spazzoloni
Scopa a frange a basso contenuto di pelucchi idonea per l'industria farmaceutica e biotecnologica. La scopa a frange viene fissata direttamente al manico in fibra di vetro/PP oppure con l'adattatore al manico universale.
  • La scopa a frange può essere utilizzata per l'asciugatura ma anche con i disinfettanti che richiedono dei tempi di asciugatura prolungati
  • La speciale tessitura garantisce l'assenza di estremità non trattate, per minimizzare la contaminazione da particelle
  • Riutilizzabile, lavabile e autoclavabile
Informazioni per l'ordine: la scopa a frange e il manico devono essere ordinati separatamente.