Stampa…
Spazzoloni, MegaSwat™
Fornitore: MICRONOVA
MS6-16NS MS6-8 MS6-8IR MSAA-16NS MS6-16NSIR MS1111-16 MS6-8NSIR MS6-18NSIR MS6-18NS
129-0518EA 23.9 EUR
129-0518 129-0614 129-1083 MICRMSAA-16NS MICRMS6-16NSIR MICRMS1111-16 MICRMS6-8NSIR MICRMS6-18NSIR MICRMS6-18NS
Spazzoloni, MegaSwat™
Spazzoloni
Questo mop piatto, a forma di paletta è ideale per la pulizia dietro a mobili e apparecchiature di produzione pesanti, sopra a tubazioni o sotto ad apparecchiature calibrate. Mop largh.×h: 406×3 mm.
  • Struttura interna flessibile in PE; rivestimento a scelta in PVA, lattice/seta artificiale NovaLite™ o poliestere NovaPoly™
  • MegaSwat Lite con rivestimento NovaLite può essere impiegato con disinfettanti forti e sterilizzato in autoclave
  • Il mop viene fissato al manico in acciaio inossidabile tramite l'accoppiamento rapido Mega Swat
Informazioni per l'ordine: tutti i componenti devono essere ordinati separatamente.