Stampa…
VWR®, lavapavimenti per camere bianche
Fornitore: VWR Collection
129-0147EA 530 EUR
129-0147 129-0148 129-0149
VWR®, lavapavimenti per camere bianche
Spazzoloni
Mop in filo di poliestere al 100%. Doppio sacchetto in polietilene trasparente per l'uso in camera bianca. Buona assorbenza chimica. Ideale per l'applicazione di soluzioni detergenti su pavimenti in ambienti critici.
  • Il panno tubolare sterile in maglia, 129-0148, ha un livello di garanzia di sterilità di 10⁻⁶
  • Il panno in maglia tubolare a coste offre la migliore capacità assorbente con i prodotti chimici
Per uso in ambienti Classe 10, ISO 4, M2.5 o inferiore.