Stampa…
VWR®, Sistemi di pulizia per camera bianca
Fornitore: VWR Collection
129-2500EA 610 EUR
129-2500 129-2502 129-2506 129-2508
VWR®, Sistemi di pulizia per camera bianca
Spazzoloni
Questo sistema di pulizia può essere utilizzato senza strizzatoio. È ideale per applicare disinfettanti su pavimenti, pareti e soffitti. La schiuma ad alte prestazioni per camere bianche consente un trasferimento dei liquidi eccellente e duraturo.
  • Autoclavabili; resistenti ai raggi gamma e all'ossido di etilene
  • Resistenti ai più comuni disinfettanti e detergenti
  • Spugne in poliestere laminato per l'assorbimento dei liquidi e una disinfezione particolarmente delicata, senza rilascio di fibre