Stampa…
VWR® PurSPONGE, teste per lavapavimenti per camere bianche
Fornitore: VWR Collection
129-0048EA 845 EUR
129-0048 129-0051 129-0052 129-0053 129-0054 129-2504
VWR® PurSPONGE, teste per lavapavimenti per camere bianche
Spazzoloni
Mop adatti per la pulizia a umido in aree sterili e camere bianche. Pezzo unico, realizzato in poliuretano altamente assorbente. Queste testine rivestite sono ideali per disinfettare superfici ruvide o con bordi taglienti, garantendo comunque un'eccellente aspirazione dei liquidi.
  • Models available for use with Perfex or Roll-O-Matic® handles
  • Perfex model made from PU (on PE base), coated or uncoated. Roll-O-Matic® model made from highly absorbent PU sponge with clamp, available with or without coating
Modelli disponibili per l'uso con maniglie PerfexMore Product Information