Stampa…
Portavetrini per spedizione
Fornitore: KARTELL
925 923 924
631-9145EA 30.1 EUR
631-9145 631-9160 631-9161
Portavetrini per spedizione
Portavetrini postale
Questi contenitori per spedizione sono ideali per il trasporto sicuro di vetrini per microscopia.
  • Comparto separato con guide e più spazio per ogni vetrino
  • Chiusura a filo
  • Trasparenti, piatti
W×D×H: 50×100×6 mm (for 1); 67×85×6 mm (for 2); 84×100×6 mm (for 3)