Stampa…
Vassoi portavetrini
Fornitore: KARTELL
672 673
631-9004EA 22.7 EUR
631-9004 631-9144
Vassoi portavetrini
Portavetrini
Per l'identificazione semplice delle colorazioni sui vetrini.
  • I vetrini sono facili da rimuovere
  • Per l'impiego con vetrini portaoggetto standard (76×26 mm)
Colour: White