Stampa…
VWR® vetri di copertura, quadrati
Fornitore: VWR Collection
631-0124EA 45.1 EUR
631-0124 631-0121 631-0125 631-0120 631-0126 631-0127 631-0879
VWR® vetri di copertura, quadrati
Vetrini Coprioggetto
Realizzato in puro vetro bianco idrolitico di classe 1.
  • Nessuna bolla o difetto
  • Pulito e lucidato
Confezione: confezionati in scatole dispenser in plastica.