Stampa…
Vetrini coprioggetto
Fornitore: MARIENFELD
0101000 0101062 0101092 0101122 0101142 0101152 0101182 0101202 0101212 0101020 0101050 0101010 0101030 0101040 0101060 0103990091
630-1585EA 24.6 EUR
630-1585 630-1588 630-1589 630-1590 630-1591 630-1592 630-1593 630-1594 630-1595 630-1586 631-0653 631-0655 631-0656 631-0657 631-0659 MARI0103990091
Vetrini coprioggetto
Vetrini Coprioggetto
Realizzati in vetro borosilicato D 263™ M chimicamente resistente, classe idrolitica I
  • Senza bolle o difetti
  • Per applicazioni di diagnostica in vitro (IVD)
  • Vetro borosilicato D 263™ M resistente agli agenti chimici di classe idrolitica I
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Confezione: confezionate in scatola con coperchio a parte.