Stampa…
Culture Slides, Falcon®
Fornitore: Corning
354104 354108 354114 354118
734-0401EA 889 EUR
734-0401 734-0402 734-0088 734-0089
Culture Slides, Falcon®
Vetrini Vetrini multipozzetto
Supporto in vetro; camera, coperchio e separatore della camera in PS.
  • La camera può essere facilmente rimossa in totale sicurezza grazie al separatore monouso fornito in dotazione
  • L'adesivo in acrilico biocompatibile e sensibile alla pressione, utilizzato per sigillare la camera al vetrino, rimane fissato alla camera e non al vetrino dopo la separazione, facilitando l'ulteriore trattamento del vetrino stesso o l'applicazione del coprioggetto
  • L'area di crescita è delineata da un bordo blu idrofobo
  • Pozzetti numerati per una facile identificazione dei