Stampa…
Chamber slide, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
154852 154917 154941 154739
734-2052EA 562 EUR
734-2052 734-2053 734-2054 734-2051
Chamber slide, Nunc™ Lab-Tek™ II CC2
Vetrini Vetrini multipozzetto
Coprioggetto in vetro borosilicato, camera in PS, sterili.
  • Growth surface remains stable without refrigeration
  • Light blue frosted writing area for clear identification
  • Slide separator to lift the medium chamber from the slide in each pack
La superficie di crescita del vetrino presenta un rivestimento che riproduce le proprietà della polilisina e offre quindi dei siti di legame ottimali per le cellule particolarmente esigenti, come i neuroni.