Stampa…
Chamber Slides, Nunc™ Lab-Tek™ II
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
155360 155379 155382 155409
734-2055EA 472 EUR
734-2055 734-2057 734-2059 734-2061
Chamber Slides, Nunc™ Lab-Tek™ II
Vetrini Coprioggetto
Vetro borosilicato 1,5, camera in PS, sterile.
  • Per uso al microscopio confocale
  • Ottimale per l'osservazione inversa al microscopio ad alta potenza
  • Camera non rimovibile
Visualizza i codici
Specifiche
Environmentally Preferable Produzione a basso impatto
Certificazione ambientale NAR Certificate of Retirement