Stampa…
VWR® SuperFrost® Plus, vetrini di adesione
Fornitore: VWR Collection
631-0446EA 38.5 EUR
631-0446 631-0447 631-0448 631-0449 631-0108
VWR® SuperFrost® Plus, vetrini di adesione
Vetrini Vetrini Adesivi
I vetrini Superfrost Plus sono trattati appositamente per le sezioni di tessuto congelate.
  • La carica positiva permanente lega le sezioni di tessuto appena congelate e i preparati citologici
  • Bordi molati ed estremità satinate colorate per l'etichettatura
  • Spessore della sezione del tessuto: da 2 a 5 µm
Lega elettrostaticamente le sezioni di tessuto al vetrino, prevenendo virtualmente qualsiasi perdita durante la colorazione.
I preparati citologici posizionati su questi vetrini resistono alla perdita di cellule durante la digestione enzimatica, laMore Product Information