Stampa…
VWR®, Vetrini per microscopio
Fornitore: VWR Collection
631-1550EA 7.5 EUR
631-1550 631-1551 631-1552 631-1553
VWR®, Vetrini per microscopio
Vetrini Vetrini per Microscopia
  • Vetro bianco trasparente
  • Bordi tagliati o smussati
  • Disponibile liscio o satinato
W×D×H: 76×26×1 mm