Stampa…
VWR®, vetrini per microscopio con glassa colorata
Fornitore: VWR Collection
631-1554EA 9.5 EUR
631-1554 631-1555 631-1556 631-1557 631-1558 631-1559 631-1560 631-1561 631-1562 631-1563 631-1564 631-1565
VWR®, vetrini per microscopio con glassa colorata
Vetrini Vetrini per Microscopia
Estremità smerigliate in sei colori diversi.
  • Disponibili con bordi tagliati o smussati
  • Superficie di scrittura resistente a tutti i comuni coloranti e solventi
W×D×H: 76×26×1 mm