Stampa…
Vetrini per microscopio, SuperFrost®, Menzel Gläser
Fornitore: Epredia
AG00008532E01 AG00008632E01 AA00008132E01 AG00008432E012 AG00008032E012 AG00008132E012 AG00008232E20 AA00008032E011
630-2100EA 8.9 EUR
630-2100 630-2892 630-2835 630-2863 630-2859 630-2860 630-2861 630-3489
Vetrini per microscopio, SuperFrost®, Menzel Gläser
Vetrini Vetrini per Microscopia
Vetrini realizzati in vetro extra-bianco, lavati e lucidati.
  • Area di etichettatura resistente a tutti i solventi comuni
  • Sei colori per identificazione e codifica cromatica
  • Area di etichettatura spessa per evitare graffi o adesioni dei vetrini
Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Complies with ISO 8037/I
Certificazioni: ISO 8037/I.
Confezione: In scatole di cartone da 50 pz.