Stampa…
Vetrini per microscopio
Fornitore: MARIENFELD
1000000 1000200 1000412 1000004 1000612 1120250
631-9460EA 5.7 EUR
631-9460 631-9461 631-9462 MARI1000004 631-0015 MARI1120250
Vetrini per microscopio
Vetrini Vetrini per Microscopia
Per applicazioni di diagnostica in vitro (IVD).
  • Vetro soda-calcico, classe idrolitica 3
  • Pre-lavati e pronti all'uso
  • Versione con bordi smerigliati o tagliati
I vetrini extra-bianchi sono utilizzati per applicazioni a bassa autofluorescenza.