Stampa…
Supporto per piastre PCR, Combi-Box™ e Combi-Rack™
Fornitore: Simport Scientific
T327 T327-1
211-3370EA 38 EUR
211-3370 211-3371
Supporto per piastre PCR, Combi-Box™ e Combi-Rack™
Rack Rastrelliere per tubi
Combi-Box™ PVC, Combi-Rack™ PP.
La Combi-Box™ può essere usata non solo come porta cuvette ma anche come stazione di lavoro. La base bianca accetta piastre a 96 e a 384 pozzetti.
"Il coperchio trasparente, semplice da rimuovere, consente la semplice visione del contenuto
Altezza 40 mm, impilabile"
Combi-Rack® può supportare fino a 96 provette PCR o 12 strip di 8 provette con tappi. Per la conservazione, Combi-Rack™ si inserisce direttamente nel Combi-Box™.
Alphanumeric labelling for easy sample identification
Can be placed directly on the laboratory bench, freezer shelf, or in the refrigerator
Temperature resistant from -80 to +121 °C, autoclavable