Stampa…
Piastre per PCR, da 96 e 384 pozzetti
Fornitore: Greiner Bio-One
785201_60 785290_60 652201_40 652290_100 652270_100 652260_100
731-0039EA 481 EUR
731-0039 731-0040 731-0037 731-3016 GREI652270_100 GREI652260_100
Piastre per PCR, da 96 e 384 pozzetti
Micropiastre Piastre per PCR
In PP, non sterili, senza coperchio. L'uso del formato da 96 pozzetti consente di potenziare le operazioni PCR di base, mentre il formato da 384 pozzetti è perfetto per progetti di screening a resa elevata, ad esempio il sequenziamento di genomi complessi.
  • Ultra thin PP for optimal heat transfer
  • Available in different designs, including half-skirted 96-well plates and full-skirted 384-well plates with one notch, suitable for ABI systems
  • Alphanumeric coding on 384-well plates, printed in colour
  • Free of DNase, RNase and human DNA, non-pyrogenic
Colour: Natural
Colour: Natural