Stampa…
Piastre per PCR da 96 pozzetti, con bordo, Thermo-Fast®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
AB-0900 AB-0900/W AB-0900/B AB-0900/G AB-0900/P AB-0900/R AB-0900/Y
732-4904EA 156 EUR
732-4904 732-0400 732-0396 732-0397 732-0082 732-0399 732-0401
Piastre per PCR da 96 pozzetti, con bordo, Thermo-Fast®
Micropiastre Piastre per PCR
PP. Compatibilità con tutti i termociclatori comuni.
  • Maggiore resistenza a confronto con le piastre senza bordo, campo di scrittura
  • Possibilità di separazione in piastre da 24 e 48 pozzetti grazie alla segmentazione
  • Capacità massima dei pozzetti: 0,3 ml in caso di isolamento con pellicola adesiva e sigillatura a caldo
  • Angoli smussati