Stampa…
Piastre per PCR Thermo-Fast® da 96 pozzetti, senza bordo compatte
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
AB-0700 AB-0700/W AB-0700/R AB-0700/G AB-0700/B AB-0700/P AB-0700/Y AB-0700-L
732-4851EA 153 EUR
732-4851 732-4853 732-5013 732-5011 732-5010 732-5012 732-5014 732-2943
Piastre per PCR Thermo-Fast® da 96 pozzetti, senza bordo compatte
Micropiastre Piastre per PCR
In PP. Il formato low profile della piastra riduce lo spazio (volume morto) tra il coperchio riscaldante del termociclatore e il campione. Questo impedisce la formazione di condensa sulle pareti della provetta, cosa che consente di evitare la riduzione del volume di reazione e di aumentare l'efficacia della reazione.
  • Capacità massima dei pozzetti: 0,2 ml in caso di chiusura con pellicole adesive o sigillabili a caldo
  • Angoli smussati
  • Certificazione di assenza da DNasi, RNasi e DNA umano