Stampa…
Piastre PCR
Fornitore: Simport Scientific
T323-24N T323-24B T323-24G T323-24R T323-24Y T323-48B T323-48G T323-48N T323-48R T323-48Y T323-96B T323-96G T323-96N T323-96R T323-96Y
211-3346EA 61.1 EUR
211-3346 211-3400 211-3399 211-3398 211-3397 211-3391 211-3390 211-3389 211-3388 211-3387 211-3386 211-3385 211-3379 211-3378 211-3372
Piastre PCR
Micropiastre Piastre per PCR
In PP. Piastre PCR a parete sottile, compatibili con termociclatori da 0,2 ml. I recipienti hanno un lato interno liscio e la superficie inerte previene l'azione legante di enzimi e acidi nucleici.
  • Reticolo alfanumerico per una migliore identificazione
  • Piastra flessibile per un migliore adattamento dei recipienti al blocco termociclatore
  • Piastre più grandi possono essere tagliate facilmente in sezioni da 24, 32 o 48 recipienti e per un maggiore comfort sono disponibili anche piastre pretagliate in sezioni da 48 recipienti (6×8) e 24 recipienti (3×8)
  • Un angolo tagliato sul fondo destro della piastra facilita l'allineamento
  • Certificate RNase, DNase e DNA free
Confezione: sacchetti antimanipolazione, richiudibili, 10 piastre cad.