Stampa…
polypropylene storage plates 96 well, Falcon®
Fornitore: Corning
351190 353263
734-0384EA 357 EUR
734-0384 734-0391
polypropylene storage plates 96 well, Falcon®
Micropiastre Micropiastre per HTS
Piastra in polipropilene, coperchio in polipropilene, non sterile. Piastre progettate per la conservazione di composti.
  • Piastra rigida e piatta per la gestione automatizzata omogenea
  • Il polipropilene a bassa ritenzione e il design del pozzetto garantiscono volumi residui minimidopo il pipettaggio
  • Coperchio compatibile con apparecchiature di applicazione e rimozione coperchi automatiche
  • Bordi rialzati del pozzetto e planarità per tenuta adesiva e termica