Stampa…
Tappetini sigillanti per piastre a 96 pozzetti DeepWell™, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
276000 276002 276003 276005 276011
732-2668EA 241 EUR
732-2668 732-2669 732-2670 732-2672 732-2673
Tappetini sigillanti per piastre a 96 pozzetti DeepWell™, Nunc™
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
Realizzati in elastomero termoplastico (TPE), eccetto le chiusure in silicone preforato. Per la chiusura di piastre da 96 pozzetti Nunc in PP (eccetto le 735-0016), in particolare piastre DeepWell™ da 1,3 ml e 2,0 ml. I coperchi in TPE sono resistenti al DMSO, all'etanolo e al metanolo. I coperchi in silicone sono resistenti ai solventi, ma non al DMSO 100%.
  • Adatte per piastre utilizzate per la conservazione di sostanze e composti chimici
  • Assicurano una chiusura efficace con una sporgenza minima in ciascun pozzetto
  • Forabili e autosigillanti
  • Utilizzabili a temperature fino a un minimo di −80 °C (eccetto le chiusure in silicone: −20 °C)