Stampa…
Tappetini sigillanti per piastre Deep Well, 96 pozzetti
Fornitore: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0566 AB-0674 AB-0675 AB-0566/SP
732-4822EA 174 EUR
732-4822 732-4846 732-4847 ADVAAB-0566/SP
Tappetini sigillanti per piastre Deep Well, 96 pozzetti
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
Feltri con nodi circolari o quadrati per la chiusura di piastre di stoccaggio a 96 pozzetti.
  • Identificazione alfanumerica per l'identificazione semplice dei campioni
  • Feltri autoclavabili o perforabili
  • I feltri perforabili sono resistenti ai solventi (anche al DMSO)
  • Design flessibile
Colore: trasparente