Stampa…
Piastre per immunodosaggi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
95029390 3355 3455 3555 3655 3855 6301 6302 6309 6310 6404 6405 9502227 9502887 95029100 95029140 95029180 95029330
735-0551EA 372 EUR
735-0551 735-0461 735-0462 735-0463 735-0464 735-0465 735-0491 735-0492 735-0493 735-0494 735-0499 735-0500 735-0531 735-0535 735-0537 735-0539 735-0540 735-0546
Piastre per immunodosaggi
Micropiastre Micropiastre e strips per immunologia
Progettate specificamente per gli immunodosaggi, queste piastre offrono tre diversi tipi di superfici leganti: Immulon®, Universal Binding (UB) e Enhanced Binding (EB). La superficie legante delle piastre facilita la buona riuscita dei protocolli sperimentali, consentendo di sviluppare saggi con requisiti stringenti di pH, tampone, pKa e resine.
  • Disponibili in formato strip o piastra da 96 pozzetti, in funzione delle esigenze di gestione con sistemi automatizzati
  • Le piastre, diponibili in strip separabili , sono ideali per processare un numero di campioni sia elevato che esiguo, in quanto è possibile utilizzare solo il numero esatto di pozzetti richiesti
  • Le strip separabili hanno un sistema esclusivo di bloccaggio dei pozzetti, che trattiene saldamente in posizione i pozzetti e i campioni al loro interno
  • Le strip sono disponibili nei formati : separabili nei formati 1×8 e 1×12 o monoblocco; nel formato 2×8 con due strip appaiate
Le piastre Immulon® 1B e le piastre UB presentano superfici con una capacità legante media di 100 - 200 ng di IgG/cm². Entrambe hanno affinità per le proteine e i complessi idrofobi. Le molecole che si legano alle superfici a media capacità legante sono: anticorpi policlonali, proteine, immunoglobuline, lipidi, lipoproteine e lipopolisaccaridi.
Le piastre Immulon® 2HB e Immulon® 4HBX e le piastre EB presentano invece superfici irradiate con un'alta capacità legante di 400 - 500 ng di IgG/cm². Il modello Immulon® 4HBX offre anche il vantaggio di una superficie trattata con una resina speciale per il massimo assorbimento delle proteine. Il modello EB assicura un coefficiente di variazione garantito. Le molecole che si legano alle superfici ad alta capacità legante sono: anticorpi monoclonali e policlonali, proteine, peptidi, polisaccaridi, glicoproteine, immunoglobuline, lipoproteine e antigeni purificati.