Stampa…
Moduli Nunc-Immuno™ BreakApart™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
473539 473768
735-0062EA 897 EUR
735-0062 735-0065
Moduli Nunc-Immuno™ BreakApart™
Micropiastre Micropiastre e strips per immunologia
In PS. Progettate per gli immunodosaggi in fase solida (es., ELISA). Disponibili con superfici trattate MaxiSorp™ o PolySorp™, i moduli sono assemblati su un telaio con 12 supporti, ciascuno dei quali è costituito da una strip da 8 pozzetti. Tutti i moduli MaxiSorp™ sono certificati per l'omogeneità di adesione. E' dotato di un sistema alfanumerico di orientazione (dimensioni esterne: 128×86 mm) ed è compatibile con tutte le apparecchiature standard.
  • Fondo dei pozzetti piatto ad angoli smussati (C) per un lavaggio e un recupero ottimale dei liquidi
  • Estrattore fornito in dotazione con ciascuna confezione da 60 moduli
  • Codice colore per una più agevole identificazione
  • Moduli indipendenti
Volume di lavoro consigliato: 250 µl.
Recommended working volume: 250 µl