Stampa…
Piastre e moduli, Nunc-Immuno™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
441653 444865 445101 467120 467140 467466 467679 469078 469264 469914 469922 469949 469957 473709 475078 475086 468667 434797
735-0015EA 558 EUR
735-0015 735-0020 735-0021 735-0042 735-0043 735-0126 735-0046 735-0049 735-0050 735-0052 735-0053 735-0054 735-0055 735-0063 735-0066 735-0067 735-0048 737-0240
Piastre e moduli, Nunc-Immuno™
Micropiastre Micropiastre e strips per immunologia
In PS. Moduli Nunc-Immuno™ sviluppati per tecniche ELISA in cui l'esigenza di versatilità richiede una soluzione diversa dalla piastra da 96 pozzetti di formato standard. Disponibili con una scelta di superfici MaxiSorp™, PolySorp™, MediSorp™ e MultiSorp™. Tutti i moduli MaxiSorp™ vantano omogeneità legante certificata. Moduli su telaio (dimensioni esterne: 128×86 mm) adatti a tutte le apparecchiature standard.
  • Con i moduli StarWell™ è possibile ridurre di oltre il 50% il tempo di incubazione o aumentare similmente la sensibilità
  • Elaborazione più