Stampa…
HTS 24-well Multiwell Permeable Support System, Corning® FluoroBlok™
Fornitore: Corning
351156 351157 351158
734-0375EA 1200 EUR
734-0375 734-0376 734-0377
HTS 24-well Multiwell Permeable Support System, Corning® FluoroBlok™
Micropiastre Inserti per piastre
Il sistema a inserti da 24 pozzetti HTS Corning® FluoroBlok™ è completo di un inserto a membrana per colture cellulari da 24 pozzetti per automazione, adatto per screening manuale e robotico di cellule o composti.
  • Per un maggior risparmio di tempo e lavoro in chemiotassi, migrazione di cellule e saggi di invasione tramite rilevamento automatizzato dei saggi con fluorescenza in tempo reale
  • Rapida raccolta dei dati senza lavaggio della piastra o recupero e conta manuale delle cellule
  • Rappresentazione grafica della migrazione di cellule e molecole in tempo reale senza smontare o rompere l'inserto
  • Per gestire contemporaneamente 24 inserti, in quanto tutti parte di un'unica unità compatibile con piastre Falcon® da 24 pozzetti e vassoio di alimentazione
Il sistema a inserti Corning® FluoroBlok™ è realizzato in un'esclusiva membrana PET a prova di luce che blocca in modo efficace la trasmissione della luce da 490 a 700 nm. Il rilevamento della fluorescenza proveniente dalle cellule o dai composti marcati nella camera superiore del sistema a inserti viene bloccato nella camera inferiore dalla presenza della membrana. Dopo che le cellule o i composti fluorescenti hanno attraversato la membrana, non sono più schermati dalla sorgente luminosa e vengono facilmente rilevati con un lettore di piastre a fluorescenza. L'ampio range di blocco della membrana FluoroBlok™ consente di poter scegliere tra diversi fluorocromi per chemiotassi, migrazione di cellule, invasione batterica o di cellule tumorali, segnalazione cellulare, studi di tossicità e permeabilità per biodisponibilità orale e saggi di assorbimento (cellule Caco-2).
Distanza dalla membrana al fondo del pozzetto: 2,0 mm
Diametro effettivo della membrana: 6,5 mm
Area di crescita effettiva in piastra a 24 pozzetti: 2,0 cm²
Area di crescita effettiva della membrana: 0,3 cm²
Altezza inserto: 18 mm
Densità pori inserto da 3 µm: 8,0×10⁵ pori/cm²
Densità pori inserto da 8 µm: 1,0×10⁵ pori/cm²
Volume terreni suggerito nell'inserto: 300 - 500 μl
Volume terreni suggerito nel pozzetto: 1000 - 4000 μl