Stampa…
Piastre con coperchio Nunc™ OmniTray
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
242811 264728
734-0490EA 251 EUR
734-0490 732-2735
Piastre con coperchio Nunc™ OmniTray
Micropiastre Micropiastre per HTS
PS, sterili, con coperchio. Le piastre da 90 ml, utili per lo screening di librerie e per tecniche di ibridazione di DNA, sono ideali anche per le tecniche che prevedono l'utilizzo di piastre petri standard e la crescita batterica.
  • Compatibili con sistemi robotici
  • Il robusto design della parete le rende maneggevoli e impilabili
  • I vassoi sono congelabili a −20 °C
Dimensioni esterne: 128×86 mm
Volume di lavoro consigliato: 35 ml
Recommended working volume: 35 ml