Stampa…
Piastre filtranti a 384 pozzetti AcroPrep™, 100 µl
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
5076 5077 5078 5079 5081 5080 5084 5085 5073W 5072-N
516-0172EA 933 EUR
516-0172 516-0173 516-0174 516-0175 736-4005 736-4004 516-0176 736-4006 516-0207 516-0170
Piastre filtranti a 384 pozzetti AcroPrep™, 100 µl
Micropiastre Piastre filtranti
Ideali per preparazioni di campioni con tecnologia High Throughput Screening (HTS) e procedure di rilevazione. Le piastre filtranti AcroPrep™ sono in PP resistente alle sostanze chimiche, biologicamente inerte; sono dotate di coperchio trasparente in PS e sono disponibili con diversi tipi di membrana per soddisfare le esigenze di numerose applicazioni.
  • Disponibili con una scelta di configurazioni e membrane, colori della piastra, volumi dei pozzetti e lunghezze di drenaggio
  • Il design adatto ai sistemi robotizzati ha una struttura rigida realizzata in un