Stampa…
Piastre per conservazione, 384 pozzetti, MASTERBLOCK®
Fornitore: Greiner Bio-One
781270_60 781271_60
736-0151EA 544 EUR
736-0151 738-0501
Piastre per conservazione, 384 pozzetti, MASTERBLOCK®
Micropiastre Micropiastre Deep Well
In PP, senza coperchio. Ideali per la conservazione di librerie e campioni in generale.
  • Biologicamente inerti e resistenti a solventi di uso comune (quali DMSO, acetonitrile o acetone) e resistenti a temperature da −196 °C a +121 °C
  • Le dimensioni esterne uniformi e le tolleranze rigide rendono più semplice la manipolazione robotizzata
  • Sigillabili comodamente con pellicole adesive, tenute termiche o CapMats
  • Codifica alfanumerica del pozzetto
  • La forma conica dei pozzetti garantisce un pipettaggio preciso, mentre il design del pozzetto quadrato