Stampa…
Piastre DeepWell, 96 pozzetti, 1,2 ml
Fornitore: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0564 AB-0787
732-4821EA 273 EUR
732-4821 732-4883
Piastre DeepWell, 96 pozzetti, 1,2 ml
Micropiastre Micropiastre Deep Well
PP. Piastre da 96 pozzetti con pozzetti a fondo sferico per conservazione e applicazioni di screening.
  • Volume utile di 1,2 ml quando sigillate con tenute adesive o termiche, 1,1 ml quando sigillate con strip di tappi per piastra per conservazione o di 1,0 ml quando sigillate con tappetino sigillante da 96 tappi
  • Pozzetto con fondo a U per facilitare la risospensione