Stampa…
Piastre DeepWell, 96 pozzetti, 0,8 ml
Fornitore: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-0765 AB-0859
732-4871EA 265 EUR
732-4871 732-4900
Piastre DeepWell, 96 pozzetti, 0,8 ml
Micropiastre Micropiastre Deep Well
PP. Piastre da 96 pozzetti per la conservazione dei campioni.
  • Pozzetti circolari: volume di lavoro da 0,8 ml in caso di chiusura con pellicola adesiva o sigillatura a caldo, 0,7 ml in caso di chiusura con strisce con coperchio per piastre di conservazione o 0,55 ml in caso di chiusura con feltri a 96 nodi
  • Pozzetti a fondo conico per facilitare il prelievo dei campioni