Stampa…
Piastre per colture cellulari trattate con laminina Corning® BioCoat™
Fornitore: Corning
354404 354410 354412
734-0112EA 277 EUR
734-0112 734-0117 734-0118
Piastre per colture cellulari trattate con laminina Corning® BioCoat™
Micropiastre Piastre per colture cellulari
In PS, trattate con laminina murina. La laminina, uno dei principali componenti strutturali della membrana basale, svolge molteplici funzioni mediate dal legame con altri componenti della membrana basale stessa (es., il collagene IV) e con i recettori cellulari superficiali.  Le piastre per  coltura rivestite con laminina si prestano a diverse applicazioni, in quanto favoriscono l'attecchimento, la proliferazione e la differenziazione di vari tipi di cellule, in particolare neuroni, cellule epiteliali, miociti e mioblasti.
Laminin source: Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)More Product Information