Stampa…
Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Fornitore: Corning
354400 356400 354408 354500 354505 356408 356500 356505
734-0108EA 125 EUR
734-0108 734-0274 734-0115 734-0166 734-0170 734-0277 734-0295 734-0296
Collagen I-coated plates, Corning® BioCoat®
Micropiastre Piastre per colture cellulari
In PS rivestito con collagene tipo I di coda di ratto. Il collagene è parte integrale della struttura che tiene unite le cellule e i tessuti ed è stato riconosciuto come una matrice utile per migliorare le colture cellulari. L'uso in vitro del collagene può esercitare effetti sull'adesione, la morfologia, la crescita, la migrazione e il differenziamento di diversi tipi di cellule. La promozione dell'adesione e della distribuzione cellulare, l'espansione rapida delle popolazioni cellulari, le colture con contenuto ridotto di siero o prive di siero, gli studi degli effetti del collagene I sul comportamento delle cellule (miglioramento della sopravvivenza delle linee cellulari nella coltura) e saggi di adesione cellulare sono solo alcune applicazioni.
  • Omogeneità del trattamento con collagene tipo I di coda di ratto per la massima riproducibilità dei risultati
  • Prodotte in ambiente altamente controllato e sottoposte a rigorosi test per assicurare un'omogeneità e un rendimento ottimali