Stampa…
Piastre per colture cellulari da 384 pozzetti, CELLSTAR®
Fornitore: Greiner Bio-One
781091_32 781093_40 781086_32 781182_32 781073_40 781080_32 781098_32 781079_40 781092_40 781091ORG 781090_120 781182_NOV
736-0235EA 538 EUR
736-0235 738-0053 738-0060 738-0063 392-0311 738-0059 738-0062 738-0058 738-0061 GREI781091ORG GREI781090_120 GREI781182_NOV
Piastre per colture cellulari da 384 pozzetti, CELLSTAR®
Micropiastre Piastre per colture cellulari
In PS, trattate per coltura cellulare, sterili. Tutte le piastre sono certificate esenti da RNasi, DNasi e DNA umano, apirogene e non citotossiche.
  • Pozzetti con fondo a F con eccellenti proprietà ottiche, ideali per applicazioni microscopiche
  • Le piastre a fondo trasparente hanno pareti colorate e fondo sottile e trasparente; ideali per metodi di rilevamento in fluorescenza o luminescenza
  • Il coperchio consente lo scambio di gas con evaporazione minima
Colore: le piastre a fondo pieno sono disponibili incolore, nere o bianche; le piastre con fondo µClear® (trasparente) sono disponibili nere o bianche
Colour: Solid bottom plates are available clear, black or white; µClear® (clear) bottom plates are available black or white