Stampa…
Piastre per colture cellulari da 96 pozzetti, CELLSTAR®
Fornitore: Greiner Bio-One
655098_32 655083_32 655086_32 655073_40 655088_40 655079_40 655087_40 655090_32 675083_32 675086_32 675090_32 675180_32
738-0024EA 336 EUR
738-0024 392-0024 392-0025 392-0022 738-0019 392-0023 738-0018 736-0230 392-0056 392-0057 392-0058 392-0060
Piastre per colture cellulari da 96 pozzetti, CELLSTAR®
Micropiastre Piastre per colture cellulari
In PS, trattate per coltura cellulare, sterili. Tutte le piastre sono certificate esenti da RNasi, DNasi e DNA umano, apirogene e non citotossiche.
  • Pozzetti con fondo a F con eccellenti proprietà ottiche, ideali per applicazioni microscopiche
  • Le piastre a fondo trasparente hanno pareti colorate e fondo sottile e trasparente; ideali per metodi di rilevamento in fluorescenza o luminescenza
  • Le piastre a mezzo volume consentono una riduzione del volume del campione fino al 50%
  • Il coperchio consente lo scambio di gas con evaporazione minima
Colore: base µClear® (trasparente) o piena di colore nero o bianco
Colour: µClear® (clear), black or white