Stampa…
Piastre per colture cellulari da 96 pozzetti, CELLSTAR®
Fornitore: Greiner Bio-One
655180_100 655162_100 655182_160 655185_60 651180_100 650160_100 650180_100 651160_100 655160_100 655185DE 650185_240 650185BE
391-3325EA 303 EUR
391-3325 392-0283 392-0225 392-0284 392-0021 392-0018 392-0019 392-0020 392-0026 GREI655185DE GREI650185_240 GREI650185BE
Piastre per colture cellulari da 96 pozzetti, CELLSTAR®
Micropiastre Piastre per colture cellulari
In PS, trattate per coltura cellulare, sterili. Le piastre per colture cellulari sono disponibili con pozzetti a fondo sferico (U), conico (V) o piatto (F). Tutte le piastre sono certificate esenti da RNasi, DNasi e DNA umano, sono apirogene e non citotossiche.
  • Piastre con fondo a U senza spigoli, per pipettaggi semplici e senza residui
  • Piastre con fondo a V per pipettaggi precisi
  • Piastre con fondo a F con proprietà ottiche eccellenti e per volumi di lavoro elevati
  • Il design a camino dei pozzetti delle piastre con fondo a F consente di prevenire le contaminazioni incrociate
  • Il coperchio consente lo scambio di gas con evaporazione minima
Colore: Trasparente
Con anelli anticondensa.